Learn More
Axygen™ MultiRack Spitzengestelle
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
300 μl
1250 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Extra lang
Extra lang, Geringe Retention
Extra lang, Geringe Retention, MAXYMum Recovery
Universal
Universal, Geringe Retention
Gestellfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Lieferung in praktischen Klappgestellen, die die Kontamination der Spitzen durch die Luft während des Gebrauchs verringern
- Jedes Gestell ist einzeln versiegelt
- Aus hochwertigem Polypropylen
- Wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar
- Kann mit Axygen™ MultiRack Reload-Systemen nachgefüllt werden, um Geld und Kunststoff zu sparen
- Die robuste Gestelle verhindern versehentliches Kippen, und die leicht zu schließende Deckelverriegelung verhindert in geschlossenem Zustand, dass Spitzen herausfallen.
- Transparentes Gestell und farbkodierte Decks ermöglichen eine einfache Größenbestimmung
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Gelb |
| Gestellfarbe | Gelb |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13845 |
| Reinigungsnachweise | Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren |
| Format | Aufklappbares Gestell |
| Spitzenform | Universal |
| Mehr anzeigen |