Learn More
Axygen™ MultiRack Spitzengestelle
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
52.60 € - 81.95 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 13845 |
Format | Hinged Rack |
Verpackung | Aufklappbares Gestell |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Gestellfarbe | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gestellfarbe | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16382217
|
Axygen™
MR-10XT-R |
Rot | 10 μl | Extra lang | Unsteril |
52.60 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16392217
|
Axygen™
MR-10XT-R-S |
Rot | 10 μl | Extra lang | Steril |
60.50 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16372217
|
Axygen™
MR-10XT-L-R-S |
Rot | 10 μl | Extra lang, Geringe Retention | Steril |
75.05 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16352227
|
Axygen™
MR-200-R |
Gelb | 200 μl | Universal | Unsteril |
52.60 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16362227
|
Axygen™
MR-200-R-S |
Gelb | 200 μl | Universal | Steril |
60.50 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16342227
|
Axygen™
MR-200-L-R-S |
Gelb | 200 μl | Universal, Geringe Retention | Steril |
75.05 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16312237
|
Axygen™
MR-300-R |
Grün | 300 μl | Universal | Unsteril |
57.40 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16352237
|
Axygen™
MR-300XT-R |
Grün | 300 μl | Extra lang | Unsteril |
57.40 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16322237
|
Axygen™
MR-300-R-S |
Grün | 300 μl | Universal | Steril |
60.50 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16362237
|
Axygen™
MR-300XT-R-S |
Grün | 300 μl | Extra lang, Geringe Retention | Steril |
66.00 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16302237
|
Axygen™
MR-300-L-R-S |
Grün | 300 μl | Universal, Geringe Retention | Steril |
81.95 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16342237
|
Axygen™
MR-300XT-L-R-S |
Grün | 300 μl | Extra lang, Geringe Retention, MAXYMum Recovery | Steril |
81.95 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16332217
|
Axygen™
MR-1000XT-R |
Blau | 1250 μl | Extra lang | Unsteril |
57.40 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16342217
|
Axygen™
MR-1000XT-R-S |
Blau | 1250 μl | Extra lang | Steril |
66.00 €
768 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16322217
|
Axygen™
MR-1000XT-L-R-S |
Blau | 1250 μl | Extra lang, Geringe Retention | Steril |
81.95 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Lieferung in praktischen Klappgestellen, die die Kontamination der Spitzen durch die Luft während des Gebrauchs verringern
- Jedes Gestell ist einzeln versiegelt
- Aus hochwertigem Polypropylen
- Wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar
- Kann mit Axygen™ MultiRack Reload-Systemen nachgefüllt werden, um Geld und Kunststoff zu sparen
- Die robuste Gestelle verhindern versehentliches Kippen, und die leicht zu schließende Deckelverriegelung verhindert in geschlossenem Zustand, dass Spitzen herausfallen.
- Transparentes Gestell und farbkodierte Decks ermöglichen eine einfache Größenbestimmung
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Hinged Rack | |
Ja | |
MultiRack |
ISO 13845 | |
Aufklappbares Gestell | |
Ja | |
Polyethylen |