Learn More
Merck MultiScreen 96-Well Sammelplatten
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Polystyrol
Packungsgröße:
100 Stück
40 Stück
Beschreibung
Vollständig automatisierungstauglich
MultiScreen™ HTS Filterplatten mit hohem Durchsatz wurden speziell für den Einsatz in der Automatisierung entwickelt. Die 96 und 384 Well-Platten sind auf standardisierte Abmessungen ausgelegt und entsprechen den Plattenspezifikationen gemäß ANSI/SBS 2004. Sie sind vollständig kompatibel mit automatisierten Greiferarmen, Staplern, Barcodeetiketten und Plattenlesegeräten.
Innovatives Plattendesign
Die starren Seitenwände sind für eine einfache Handhabung durch den Robotergreiferarm ausgerichtet und bieten außerdem ausreichend Oberflächen für Barcode-Etiketten. Das Plattendesign schützt die Unterdrainage und verhindert den Oberflächenkontakt mit einzelnen Tropfvorrichtungen des Wells. Der Kunststoffmantel ermöglicht das direkte Stapeln mit Sammelplatten und verbessert die Vakuumversiegelung bei Verwendung mit einem Millipore™ Vakuumverteiler. Die herausnehmbare Unterdrainage ermöglicht vollen Zugang zu den Membranen und ist ideal für Anwendungen wie Elispot, Radioisotopendetektion und Visualisierung ganzer Organismen.
Umfangreiche Produktauswahl
Multiscreen™HTS Filterplatten sind in einer großen Auswahl von Millipore Kunststoffen und Membranen erhältlich. Multiscreen™ Löslichkeitsfilterplatten sind auch im HTS-Format für die filtrationsbasierte Löslichkeitsbestimmung optimiert. Für das Laden von Chromatographiemedien für Säulenabscheider sind zusätzliche Säulenlader erhältlich. Multiscreen™HTS Filterplatten sind in klar, undurchsichtig und weiß erhältlich. Für nicht standardmäßige Kunststoff- und Membrankombinationen können kundenspezifische Wünsche berücksichtigt werden. Verfügbare Membranen:
MultiScreen™ HTS Filterplatten mit hohem Durchsatz wurden speziell für den Einsatz in der Automatisierung entwickelt. Die 96 und 384 Well-Platten sind auf standardisierte Abmessungen ausgelegt und entsprechen den Plattenspezifikationen gemäß ANSI/SBS 2004. Sie sind vollständig kompatibel mit automatisierten Greiferarmen, Staplern, Barcodeetiketten und Plattenlesegeräten.
Innovatives Plattendesign
Die starren Seitenwände sind für eine einfache Handhabung durch den Robotergreiferarm ausgerichtet und bieten außerdem ausreichend Oberflächen für Barcode-Etiketten. Das Plattendesign schützt die Unterdrainage und verhindert den Oberflächenkontakt mit einzelnen Tropfvorrichtungen des Wells. Der Kunststoffmantel ermöglicht das direkte Stapeln mit Sammelplatten und verbessert die Vakuumversiegelung bei Verwendung mit einem Millipore™ Vakuumverteiler. Die herausnehmbare Unterdrainage ermöglicht vollen Zugang zu den Membranen und ist ideal für Anwendungen wie Elispot, Radioisotopendetektion und Visualisierung ganzer Organismen.
Umfangreiche Produktauswahl
Multiscreen™HTS Filterplatten sind in einer großen Auswahl von Millipore Kunststoffen und Membranen erhältlich. Multiscreen™ Löslichkeitsfilterplatten sind auch im HTS-Format für die filtrationsbasierte Löslichkeitsbestimmung optimiert. Für das Laden von Chromatographiemedien für Säulenabscheider sind zusätzliche Säulenlader erhältlich. Multiscreen™HTS Filterplatten sind in klar, undurchsichtig und weiß erhältlich. Für nicht standardmäßige Kunststoff- und Membrankombinationen können kundenspezifische Wünsche berücksichtigt werden. Verfügbare Membranen:
- Hydrophile Durapore™ PVDF-Membran
- Glasfaser
- Hydrophobe Immobilon™ P-Membran
- HA-Zellulosemischester
- Negativ geladene Phosphocellulose
- Positiv geladene DEAE
- Zu den Anwendungen mit kernspurgeätzten Polycarbonat gehören: Rezeptor-Liganden-Bindungen, allgemeine Probenvorbereitung, ELISPOT, Enzymaktivität, auf Beads basierende Assays, Visualisierung ganzer Organismen und Radioisotopennachweis.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sammelplatte für 96-Well-Platten |
| Rahmenfarbe | Clear |
| Wellfarbe | Durchsichtig |