Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate Mach1™ T1R Competent Cells
Artikelnummer. 15970583
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
1 x 96 Well-Platte (20 μl/Well)
Pakningsstørrelse:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
15970583 1 x 96 Well-Platte (20 μl/Well) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15970583 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C8681201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 €
    698.65 € / 96 Reaktionen
    Sparen 21.35 €
    2% Rabatt
Se alle kampagner
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes
  • Box 1: Multishot™ FlexPlate Mach1™ T1R chemisch kompetente E. coli: Eine 96-Well-Platte, 20 μl pro Well
  • Box 2: pUC19-DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl; S.O.C.-Medium: 2 Flaschen mit jeweils 10 ml
Invitrogen MultiShot™ FlexPlate Mach1™ T1R kompetente Zellen – schnell wachsende kompetente Zellen in Verbindung mit einem hohen Durchsatz bakterieller Transformationsfähigkeiten bei gleichzeitiger Beibehaltung der Flexibilität zur Anpassung an mittleren Durchsatz
Zu den wichtigsten Merkmalen der MultiShot™ FlexPlate Mach1™ T1R kompetenten E. coli-Zellen gehören:
  • endA1 für reinere Aufbereitung von DNA-Proben und bessere Ergebnisse in Downstream-Prozessen durch Beseitigung des unspezifischen Verdaus durch Endonuklease I
  • schnell wachsender Stamm zur Verkürzung der Zeit bis zur Evaluierung
  • hsdR für eine effiziente Transformation unmethylierter DNA aus PCR-Amplifikationen
  • tonA (fhuA) für T1- und T5-Phagenresistenz
  • Steigern Sie den Durchsatz: mit den automatisierten Liquid-Handling-Plattformen kompatibel
  • Flexibel – Transformation von 8-Wells zu ganzen 96-Well-Platten in kleinen Schritten
  • Praktisch – kompetente Zellen werden in 96-Well-Platte voraliquotiert, Platte ist für die Transformation bereit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Verbessert die Plasmidqualität Yes (endA1)
Klonierung methylierter DNA Nein
Inhalt und Lagerung • MultiShot FlexPlate Mach1 T1R Kompetente Zellen: Eine 96-Well-Platte, 20 µl pro Well, bei –80 °C lagern
• pUC19-DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl, bei –20 °C lagern
• S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 10 ml, bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern
Bakterielle Antibiotikaresistenz No
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Vorbereitung von nicht methylierter DNA No
Reduziert Rekombination Yes (recA1)
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Ja
Spezies E. coli
Format 96-Well-Platte
Produktlinie Mach1, MultiShot
Menge 1 x 96 Well-Platte (20 μl/Well)