Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™ 2 T1R Competent Cells
Artikelnummer. 15960583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 96 Well-Platte (20 μl/Well)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15960583 1 x 96 Well-Platte (20 μl/Well) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15960583 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C8581201
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
  • Box 1: MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™ 2 T1R chemisch kompetente E. coli: Eine 96-Well-Platte, 20 μl pro Well
  • Box 2: pUC19-DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl; S.O.C.-Medium: 2 Flaschen mit jeweils 10 ml
Invitrogen Multishot™ Flexplate OmniMAX™ 2 T1R kompetente Zellen – Bakterientransformation mit hohem Durchsatz bei gleichzeitiger Beibehaltung der Flexibilität, sich mit der höchsten Transformationseffizienz kompetenter Zellen auf mittlere Durchsätze einzustellen
Zu den wichtigsten Merkmalen von MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™2 T1R- kompetenten E. coli-Zellen gehören:
  • Δ(ccdAB) für die Empfindlichkeit gegenüber den toxischen Wirkungen des ccdB-Genprodukts, wodurch eine Negativselektion von Vektoren ermöglicht wird, die das ccdB-Gen enthalten – ideal für die Transformation von Gateway™- und TOPO™-Reaktionen
  • MCRA, mcrBC, Mrr und hsdRMS beseitigen Restriktionssysteme, um die Konstruktion repräsentativerer genomischer Konstrukte zu ermöglichen
  • tonA (fhuA)-Genotyp für Resistenz gegen T1- und T5-Phagen
  • Höchste Transformationseffizienz im FlexWell-Format (>5 x  108 KbE/ug-Kontroll-DNA)
  • Steigern Sie den Durchsatz: mit den automatisierten Liquid-Handling-Plattformen kompatibel
  • Flexibel – Transformation von 8-Wells zu ganzen 96-Well-Platten in kleinen Schritten
  • Praktisch – kompetente Zellen werden in 96-Well-Platte voraliquotiert, Platte ist für die Transformation bereit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom Enthält F'-Episom
Verbessert die Plasmidqualität Yes (endA1)
Klonierung methylierter DNA Ja
Inhalt und Lagerung • MultiShot FlexPlate OmniMAX 2 T1R kompetente Zellen: Eine 96-Well-Platte, 20 µl pro Well, bei –80 °C lagern
• pUC19-DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl, bei –20 °C lagern
• S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 10 ml, bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern
Bakterielle Antibiotikaresistenz Yes (Tetracycline)
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Plasmid Kann für Plasmide >20 kb verwendet werden
Vorbereitung von nicht methylierter DNA No
Reduziert Rekombination Yes (recA1)
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Ja
Spezies E. coli
Format 96-Well-Platte
Produktlinie MultiShot, OmniMAX
Menge 1 x 96 Well-Platte (20 μl/Well)