Learn More
Invitrogen™ Multishot™ StripWell BL21 Star™ (DE3) kompetente Zellen
Artikelnummer. 16504600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x Gestell für 96 Röhrchen (50 μl/Röhrchen)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16504600 1 x Gestell für 96 Röhrchen (50 μl/Röhrchen) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16504600 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C609601
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
  • Box 1: Multishot StripWell BL21 Star (DE3) chemisch kompetenter E. coli: Ein Rack mit 12 Streifen x 8 Röhrchen, 50 μl pro Röhrchen
  • Box 2: pUC19-DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl; S.O.C.-Medium: 2 Flaschen mit jeweils 15ml
Invitrogen Multishot™ StripWell BL21 Star™ (DE3) kompetente Zellen – Höherer Durchsatz und mehr Ausbeute von Analysen bakterieller Proteinexpression und Beherrschen der genaue Transformationsanzahl
Zu den wichtigsten Merkmalen kompetenter BL21 Star™ (DE3)  E. coli Zellen für die Proteinexpression gehören:
  • RNE131 zur Förderung hoher mRNA-Stabilität und Proteinausbeute
  • OmpT und lonenmangel für minimalen Abbau heterologer Proteine durch Proteasen
  • Optimiert für den Einsatz mit T7-Promotor-basierten Plasmiden mit niedriger Kopienanzahl
  • Steigern Sie die Produktivität – für Experimente mit mittlerem Durchsatz
  • Maximale Flexibilität – Transformation von nur 1 Röhrchen oder bis zu 96 aus dem StripWell Rack
  • Bekannter Komfort – kein Aliquotieren, direktes Hinzufügen von DNA zu Zellen, Hitzeschock und Rückgewinnung im gleichen Röhrchen
  • Beruhigende Sicherheit – Einweg-Transformation minimiert Kontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Klonierung methylierter DNA Nein
Inhalt und Lagerung • Multishot StripWell BL21 Star (DE3) – kompetente Zellen: Ein 96-Stripwell-Rack, 50 µl pro Well, bei –80 °C lagern
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl, bei –20 °C lagern
• S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 15 ml, bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern
Bakterielle Antibiotikaresistenz No
Blau-Weiß-Screening Nein
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Vorbereitung von nicht methylierter DNA Yes (dcm)
Reduziert Rekombination Nein
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Nein
Spezies E. coli
Promoter T7.
Format 8-Well-Streifen
Produktlinie BL21 Star, Multishot
Menge 1 x Gestell für 96 Röhrchen (50 μl/Röhrchen)
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (rne131)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)