Learn More
Invitrogen™ Multishot™ StripWell DH5α T1R kompetente Zellen
Artikelnummer. 16378741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x Gestell für 96 Röhrchen (50 μl/Röhrchen)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16378741 1 x Gestell für 96 Röhrchen (50 μl/Röhrchen) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16378741 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C449601
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
  • Box 1: MultiShot StripWell DH5α T1R chemisch kompetente E. coli: Ein Rack mit 12 Streifen x 8 Röhrchen, 50 μl pro Röhrchen
  • Box 2: pUC19-DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl; S.O.C.-Medium: 2 Flaschen mit jeweils 15ml
Invitrogen Multishot™ StripWell DH5α™ T1R kompetente Zellen – Steigern des Durchsatzes bakterieller Transformationen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kontrolle über die präzise Anzahl der Transformationen mit dem bevorzugten DH5α™ Stamm kompetenter Zellen
Zu den wichtigsten Merkmalen der MultiShot™ StripWell DH5α™ T1R-kompetenten E. coli-Zellen gehören:
  • hsdR für eine effiziente Transformation unmethylierter DNA aus PCR-Amplifikationen
  • tonA (fhuA) für T1- und T5-Phagenresistenz
  • Gesteigerte Produktivität – für Experimente mit mittlerem Durchsatz
  • Maximale Flexibilität – Transformation von nur 1 Röhrchen oder bis zu 96 aus dem StripWell Rack
  • Bekannter Komfort – kein Aliquotieren, direktes Hinzufügen von DNA zu Zellen, Hitzeschock und Rückgewinnung im gleichen Röhrchen
  • Beruhigende Sicherheit – Einweg-Transformation minimiert Kontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kompetente Zelle
Enthält F'-Episom F'-Episom fehlt
Klonierung methylierter DNA Nein
Inhalt und Lagerung • Multishot StripWell DH5α T1R kompetente Zellen: Ein 96-Stripwell-Rack, 50 µl pro Well, bei –80 °C lagern
• pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl, bei –20 °C lagern
• S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 15 ml, bei +4 °C oder Raumtemperatur lagern
Bakterielle Antibiotikaresistenz No
Blau-Weiß-Screening Ja
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Vorbereitung von nicht methylierter DNA No
Reduziert Rekombination Yes (recA1)
Versandbedingung Trockeneis
T1-Phage – resistent (TonA) Ja
Spezies E. coli
Format 8-Well-Streifen
Produktlinie DH5α, MultiShot
Menge 1 x Gestell für 96 Röhrchen (50 μl/Röhrchen)