Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC 96 and 384-well Plate Microplate Photometers
Artikelnummer. 11500695 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Multiskan FC
Multiskan FC with Incubator
Plattentyp:
96-Well-Platte
96-Well-Platte, 384-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Plattentyp Packungsgröße
11500695 Multiskan FC with Incubator 96-Well-Platte, 384-Well-Platte -
11590685 Multiskan FC 96-Well-Platte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11500695 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51119100
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Multiskan FC Microplate Photometer is a reliable instrument for a wide variety of research and routine applications. It reads 96- and 384-well plates and is equipped with shaking and incubation capabilities for temperature critical assays. It can be used as a stand-alone instrument or under PC control with intuitive Thermo Scientific SkanIt software.
Multiskan FC brings together over 40 years experience of the well-known Multiskan product brand, with features for enhanced usability. The Multiskan FC has a 340–850 nm wavelength range, enabling a wide variety of applications from enzyme kinetic studies to Lowry assays. The instrument provides fast and accurate measurements enabling complete 96-well plate reading in less than seven seconds. The instrument is also equipped with linear shaking as standard. A model with an incubator enables incubation temperatures up to 50°C and the capacity to read 384-well plates. SkanIt software supports optimal use of the instrument with a visual workflow, effortless data analysis and exporting capabilities.
Merkmale:
  • Breiter Wellenlängenbereich von 340 bis 850 nm
  • Schnelles Messen von 96- und 384-Well Platten
  • Schüttelt und inkubiert bis zu 50 °C für temperaturkritische Assays
  • Einfache Bedienung dank des großen Farbbildschirms und einer großen Auswahl verschiedener Sprachen
  • Überlegene Anwenderfreundlichkeit und logischer Arbeitsablauf mit der Thermo Scientific™ SkanIt™ Software
  • USB-Anschluss zur einfachen Datenübertragung
Empfohlen für:
Immunoassays (ELISA), Proteinbestimmung, Endotoxingehalt, Zytotoxizitäts- und Proliferations-Assays, Enzym-Assays, Wachstumskurven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Multiskan FC with Incubator
Kompatibilität Roboter
Detektortyp Photodetektor
Schnittstelle User: Integriert oder über PC
Inkubatortemperatur Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C
Lichtquelle Quarzhalogenlampe
Messgeschwindigkeit 7 s bei 96-Well-Platte (Schnellmodus), 13 s bei 96-Well-Platte (Normalmodus)
Messtechnik Extinktion
Plattentyp 96-Well-Platte, 384-Well-Platte
Produktlinie Multiskan
Schütteln Linear
Wellenlängenauswahl Filter
Softwaretyp SkanIt Software
Genauigkeit ± 1 % (0 bis 3 Abs) oder ± 0,003 Abs. Es gilt der bei 405 nm größere Wert.
Tiefe (angloamerikanisch) 15,7 in.
Tiefe (metrisch) 40 cm
Beschreibung Multiskan FC mit Inkubator
Filter Filterrad mit acht Plätzen; eingesetzte Filter: 405 nm, 450 nm und 620 nm
Höhe (angloamerikanisch) 8,7 Zoll
Höhe (metrisch) 22 cm
Linearität 96-Well-Platte: 0 bis 3 Abs, ±2 % bei 405 nm , 384-Well-Platte: 0 bis 2,5 Abs ±2 % bei 405 nm
Präzision VK ≤ 0,2 % (0,3 bis 3 Abs) bei 405 nm
Auflösung 0,001 Abs
Spannung 100/240 V
Gewährleistung 1 Jahr
Wellenlängenbereich 340 bis 850 nm
Breite (angloamerikanisch) 11,4 Zoll
Breite (metrisch) 29 cm
Frequenz 50/60 Hz