Beschreibung
- Entwickelt für das Laden von DNA-Proben aus Multi-Well-Platten
- Ideal für die Elektrophorese mit hohem Durchsatz von PCR-Produkten oder Proben, die eine geringe Anzahl von DNA-Banden enthalten
- Die durchschnittliche Laufzeit beträgt nur 15 bis 30 Minuten
- Direktes Mikrotiterplattenformat zur einfachen Erkennung der Spur
- Mit Mehrkanalpipetten kompatible Kämme für schnelles Beladen
- Breitere Versionen mit erweiterter 3.6 cm-Teilung für doppelte Kapazität erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Horizontales Gelelektrophoresesystem |
| Enthält | Multi Sub Midi96 STRETCH, UV-Tablett, Kammblock mit 12 x 8 Probe, 1 mm dicke Kämme, Gießdämme |