Learn More
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi96 STRETCH Horizontal-Gelsystem
Artikelnummer. 12327287 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Elektrophoreseeinheit, UV-Schale, Kammblock mit 12 x 8 Proben, Kämme (1,5 mm dick) mit einer Markerspur, Gießdichtungen
Elektrophoreseeinheit, UV-Schale, Kammblock mit 12 x 8 Proben, Kämme (1,5 mm dick) mit zwei Markerspuren, Gießdichtungen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
12327287 Elektrophoreseeinheit, UV-Schale, Kammblock mit 12 x 8 Proben, Kämme (1,5 mm dick) mit zwei Markerspuren, Gießdichtungen 1 Stück
12337287 Elektrophoreseeinheit, UV-Schale, Kammblock mit 12 x 8 Proben, Kämme (1,5 mm dick) mit einer Markerspur, Gießdichtungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12327287
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für die Hochdurchsatz-Elektrophorese von PCR-Produkten und für Proben, die eine geringe Anzahl von DNA-Banden enthalten.
  • Format 96-Well-Kammblock
  • Mikrotiterplatten-Standardkonfiguration mit zusätzlichen Spuren für Marker
  • Die versetzte Anordnung der Wells ermöglicht eine maximale Lauflänge von 1,8 cm pro Well, was zu einer verbesserten Trennung führt
  • Vereinfachte auslaufsichere Gießdämme
  • Die ultrakompakte Größe minimiert den Pufferverbrauch und den Platzbedarf auf dem Labortisch
Spezifikation
Running Time 15 bis 30 min
Typ Horizontales Gelelektrophoresesystem
Gelabmessungen B x L: 10 x 24 cm (3,93 x 9,44 in.)
Enthält Elektrophoreseeinheit, UV-Schale, Kammblock mit 12 x 8 Proben, Kämme (1,5 mm dick) mit zwei Markerspuren, Gießdichtungen
Probengröße 96
Puffervolumen (angloamerikanisch) 0,18 gal.
Puffervolumen (metrisch) 700 mL
Breite (angloamerikanisch) 18,30 in.
Breite (metrisch) 46,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,14 in.
Höhe (metrisch) 8 cm