Learn More
MP Biomedicals MULTISURE™ HIV 1/2 Bestätigungstestkontrollen
Artikelnummer. 31605224 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
HIV-1/2
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Packungsgröße
31605224 HIV-1/2 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31605224 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 90030006
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt, um die Leistung des MULTISURE zu überwachen und zu validieren.™ HIV-1/2-Bestätigungstest, der dazu beiträgt, genaue und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten
  • MULTISURE™ HIV 1/2 Bestätigungstest – Qualitätskontrollmaterialien, die für die Verwendung mit dem MULTISURE-System entwickelt wurden.™ HIV 1/2 Bestätigungstestsystem von MP Biomedicals / MP-Diagnostik.
  • Sie werden typischerweise von Laborfachkräften im Rahmen von Qualitätskontrollverfahren eingesetzt, beispielsweise beim Öffnen einer neuen Charge von Testkits, beim Empfang einer neuen Lieferung oder in regelmäßigen Abständen gemäß den lokalen Laboranforderungen.
  • Liefert in der Regel innerhalb von ca. 30 Minuten bestätigende Ergebnisse, die manuell oder mit kompatiblen Lesegeräten ausgelesen werden können.
Spezifikation
CE-Zeichen CE-IVD
Nachweisbare Analyten HIV-1/2
Typ Testkontrollen
Form Flüssig