Learn More
ZVG™ Multitex™ Premium-Feuchttücher
Artikelnummer. 17863505
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
400 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17863505 Weiß 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17863505 Lieferant ZVG™ Lieferanten-Nr. 1084000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.46 €
    34.00 € / 400 Stück
    Sparen 10.46 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese hochwertigen Desinfektions- und Reinigungstücher bieten eine glatte Oberfläche aus 100 % PET Das Material ist beständig gegen Lösungsmittel und Desinfektionsmittel.
Multitex™ Premium-Feuchttücher aus Polyester-Vliesstoff (PET ) mit einer glatten Oberfläche eignen sich für die Verwendung mit allen gängigen Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Die Desinfektionsmittel und Reinigungstücher tragen zur Aufrechterhaltung einer guten Hygiene bei.
  • 100% PET Desinfektionsmittel und Reinigungstücher
  • Reißfest
  • Saugfähig
  • Fusselfrei
  • Beständig gegen Lösungsmittel und Desinfektionsmittel
  • Kompatibilität gemäß VAH-Richtlinien bestätigt.
Im zetMedica™ Reichweite ZVG™ Es gibt zahlreiche Produkte, die die tägliche Arbeit im Gesundheitswesen effizienter und effektiver gestalten.
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 14,2 in.
Breite (metrisch) 36 cm
Material PET
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verpackungsmenge 400 Handtücher/Packung