Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex weiche Reinigungstücher
Artikelnummer. 10381242
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
180,5 m x 30 cm
34 x 38 cm
38 x 34  cm
Packungsgröße:
1 Rollen
400 Stück
Artikelnummer. 10381242
Marke: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1114900
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Multitex weiche Wischtücher von ZVG Zellstoff Vertrieb™ in empfindlichen Arbeitsbereichen wie Präzisionstechnik, Elektro- und Automobilindustrie und Lackierereien.
These high-quality nonwoven fabrics are suitable for both wet and dry cleaning due to their high strength. They are frequently used in sensitive work areas such as precision engineering, paint shops, the electrical and automotive industries, as well as in nursing homes.
  • Viscose nonwoven fabric with textile characteristics
  • Cpable of absorbing large quantities of liquid
  • Can be washed and wrung out during cleaning
  • Very soft, yet lint-free
  • Highly absorbent
  • Tear- and solvent-resistant
Viscose fibers are industrially produced from cellulose, a basic material. The chemical composition of this 'natural synthetic fiber' is similar to that of cotton. Viscose products are highly absorbent, flexible, and durable due to their textile nature.
Spezifikation
Produkttyp Wischtücher
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (metrisch) 180,5 m
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 180,5 m x 30 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Nass- und Trockenreinigung