Learn More
Novus Biologicals™ Mumps Virus Native Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zusammensetzung | Inactivated Mumps virus - liquid. Culture medium 1969 B |
| Menge | 1 ml |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Inhibitor-Eigenschaften | Antigenic activity is 51.1% of internal reference batch |
| Protein | Mumps Virus |