Learn More
Murexid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023715
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11498167 10 g 10 Gramm
11408177 50 g 50 Gramm
11418177 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11498167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17540.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 3051-09-0 | C8H3N5O6-2 | 265.141 g/mol
Murexide is used as a complexometric indicator in analytical chemistry for complexometric titrations of calcium, copper nickel and cobalt. It is an inhibitor of dihydrofolate reductase. Further, it acts as an enhancer of sonochemical destruction of chlorinated hydrocarbon pollutants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Murexid wird als komplexometrischer Indikator in der analytischen Chemie für die komplexometrische Titration von Kalzium, Kupfernickel und Kobalt verwendet. Es ist ein Inhibitor der Dihydrofolatreduktase. Darüber hinaus dient es zur Verstärkung der sonochemischen Zerstörung chlorierter Kohlenwasserstoffschadstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und 1M-Natriumhydroxid-Lösung. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3051-09-0
Summenformel C8H3N5O6-2
Molekulargewicht (g/mol) 265.141
MDL-Nummer MFCD00012777
InChI-Schlüssel MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
Synonym murexide, ammonium purpurate acid, 6-oxo-5-2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate, 5-hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidinyl imino-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione ammonium salt, 6-oxidanylidene-5-2,4,6-tris oxidanylidene-1,3-diazinan-5-ylidene amino-1h-pyrimidine-2,4-diolate
PubChem CID 51381221
IUPAC-Name 6-oxo-5-[(2,4,6 -trioxo-1,3 -diazinan-5 -ylidene)amino]-1 H-pyrimidin-2,4-Diolat
SMILES C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Murexide
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 3582175
Merck Index 14,6306
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and 1M sodium hydroxide solution. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 284.19
Menge 10 g