missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Musashi-1 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-1759PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Musashi-1 Polyclonal antibody specifically detects Musashi-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Musashi-1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Musashi (Drosophila) homolog 1, musashi homolog 1 (Drosophila), Musashi-1, RNA-binding protein Musashi homolog 1 | |
| Reacts with residues 5-21 [APQPGLASPDSPHDPCK] of the human, mouse and rat Musashi 1 protein. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Stem Cells | |
| 4440 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PE | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur