Learn More
(+)-Muskariniodid, TRC
Artikelnummer. 30012027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012027 50 mg 50 Milligramm
30007021 5 mg 5 Milligramm
30008392 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012027 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM81400050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24570-49-8
Summenformel C9 H20 N O2 . I
Molekulargewicht (g/mol) 301.17
IUPAC-Name [(2S,4R,5S)-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]methyl-trimethylazanium; Jodid
SMILES [I-].C[C@@H]1O[C@H](C[N+](C)(C)C)C[C@H]1O
Specifications
Chemischer Name oder Material (+)-Muscarine Iodide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H20NO2.HI/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1
Formelmasse 301.0539