Learn More
Muscarinic Acetylcholine Receptor M2/CHRM2 Antibody (31-1D1), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-7237464 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 μL
250 μL
Packungsgröße:
125 Mikroliter
250 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18097174 125 μL 125 Mikroliter
18017465 250 μL 250 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18097174
Marke: Novus Biologicals NB1202805125UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Muscarinic Acetylcholine Receptor M2/CHRM2 Monoclonal specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M2/CHRM2 in Human, Mouse, Rat, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Muscarinic Acetylcholine Receptor M2/CHRM2
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 31-1D1
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2 ug/ml, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias 7TM receptor, cholinergic receptor, muscarinic 2, FLJ43243, HM2, MGC120006, MGC120007, muscarinic acetylcholine receptor M2, muscarinic M2 receptor
Gensymbole CHRM2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified porcine cardiac m2 muscarinic acetylcholine receptor.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 125 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1129
Testspezifität This is specific for the m2 mAChR subtype.
Zielspezies Mouse, Pig, Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Ascites
Isotype IgG1