Learn More
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 4Z7X1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-16242-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18386572
  • 190.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Monoclonal antibody specifically detects Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1
Monoclonal
Unconjugated
6-phosphofructokinase, muscle type, EC 2.7.1,6-phosphofructo-1-kinase, EC 2.7.1.11, GSD7, MGC8699, PFK1, PFK-1, PFKA, PFK-A, PFKX, Phosphofructo-1-kinase isozyme A, Phosphofructokinase 1, phosphofructokinase, muscle, phosphofructokinase, polypeptide X, phosphofructokinase-M, phosphohexokinase
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 (P08237).
20 μg
Lipid and Metabolism
5213
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
4Z7X1
PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat