missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscon, ≥95 %, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11461391 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11461391

Marke: MP Biomedicals 0215918680

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Muscon, ursprünglich aus männlichen Moschushirsch-Vordrüsen gewonnen, ist ein starkes entzündungshemmendes Mittel, das Berichten zufolge proinflammatorische Zytokine In-vitro reduziert

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Muscon
CAS 541-91-3
Farbe Farblos
Dichte 0.84 g/ml
Prozentgehaltsbereich ≥ 95 %
Summenformel C16H30O
MDL-Nummer MFCD00211114
Menge 100 mg
Synonym Muscon, 3-Methylcyclopentadecanon, Methylexalton, Moschus-Keton, Cyclopentadecanon, 3-Methyl, 3-Methyl-1-Cyclopentadecanon, 5-Methyl-1-Cyclopentadecanon, FEMA-Nr. 3434, 3-Methyl-cyclopentadecanon, 3-methyl-cyclopentadecanone
InChI-Schlüssel ALHUZKCOMYUFRB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CCCCCCCCCCCCC(=O)C1
IUPAC-Name 3-Methylcyclopentadecan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 238.42
PubChem CID 10947
Formelmasse 238.43
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt