Learn More
MUTED/BLOC1S5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | MUTED/BLOC1S5 |
|---|---|
| Konzentration | 0.38 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
|
16802615
|
Proteintech
24015-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16892605
|
Proteintech
24015-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
This gene encodes a component of BLOC-1 (biogenesis of lysosome-related organelles complex 1). Components of this complex are involved in the biogenesis of organelles such as melanosomes and platelet-dense granules. A mouse model for Hermansky-Pudlak Syndrome is mutated in the murine version of this gene. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Read-through transcription exists between this gene and the upstream EEF1E1 (eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon 1) gene, as well as with the downstream TXNDC5 (thioredoxin domain containing 5) gene.Specifications
| MUTED/BLOC1S5 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q8TDH9 | |
| 63915 | |
| MUTED/BLOC1S5 Fusion Protein Ag21226 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BLOC1S5 |
| 0.38 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BL1S5, BLOC1S5, MU, MUTED, muted homolog (mouse), Protein Muted homolog | |
| BLOC1S5 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.