Learn More
Honeywell™ Mutex 2 Disposable Coveralls with Hood
Artikelnummer. 11867010
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
Groß
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
11867010 S 25 Stück
11877010 M 25 Stück
11887010 Groß 25 Stück
11897010 XL 25 Stück
12665643 2XL 1 Stück
12675643 3XL 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11867010
Marke: Honeywell™ 4180002S
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Honeywell™ Mutex 2 Disposable Coveralls offer enhanced protection against tearing and liquid penetration. Constructed from non-woven polypropylene laminated with a microporous film, they are both silicone- and latex-free.
  • Produkttyp: Overall
  • Einwegartikel
  • Polypropylen
  • Schutzebene: Klasse 5/6, EC-Kategorie 3
  • Flüssigkeits- und reißfest
  • Unsteril
  • Latex- und silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzüge
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Doppelschieber mit Reißverschluss
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Stufe 5/6
Widerstand Flüssig, Riss
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EG-Kategorie: 3
Latexfrei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielle Lackierung, Behandlung, Pharmazie, Mikroelektronik, Reinräume, Biogefährdung, industrielle Reinigung, Asbestentfernung, Chemikalien/Petrochemikalien
Gewicht (metrisch) 69 g/m2