Learn More
Honeywell™ Mutex 2 Disposable Coveralls with Hood
Artikelnummer. p-7227923
Click to view available options
Größe:
S
M
Groß
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 11867010
Marke: Honeywell™ 4180002S
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Honeywell™ Mutex 2 Disposable Coveralls offer enhanced protection against tearing and liquid penetration. Constructed from non-woven polypropylene laminated with a microporous film, they are both silicone- and latex-free.
  • Produkttyp: Overall
  • Einwegartikel
  • Polypropylen
  • Schutzebene: Klasse 5/6, EC-Kategorie 3
  • Flüssigkeits- und reißfest
  • Unsteril
  • Latex- und silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzüge
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Doppelschieber mit Reißverschluss
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Stufe 5/6
Widerstand Flüssig, Riss
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EG-Kategorie: 3
Latexfrei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielle Lackierung, Behandlung, Pharmazie, Mikroelektronik, Reinräume, Biogefährdung, industrielle Reinigung, Asbestentfernung, Chemikalien/Petrochemikalien
Gewicht (metrisch) 69 g/m2