Learn More
VACUUBRAND™ ATEX Chemie-Membranpumpe MV 10 C EX, Ex-geschützt, Gerätekategorie 2
Artikelnummer. 10102322 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
8,1 m3/h
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
10102322 8,1 m3/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10102322 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20696945
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
ATEX™ Chemie-Membranpumpen bieten alle Vorteile ölfreier Chemie-Membranpumpen.
  • Typische Anwendungen sind Rotationsverdampfer und Trockenschränke mit potenziell explosiven Atmosphären
  • Die ATEX-Zulassung umfasst das Innere der Pumpe (in Kontakt mit gepumpten Gasen) sowie den umgebenden Bereich der Pumpe
  • Alle benetzten Teile der Pumpen haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und bestehen hauptsächlich aus antistatischen Materialien
  • Der Lieferumfang umfasst ein separates Gasballastverbindungsstück zur Verwendung von Inertgas
  • Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Dampftoleranz
  • Flammensicherer Motor mit integriertem, selbstverriegelndem Überlast- und Überhitzungsselbstschutz bei direkter Stromversorgung durch einphasige Netzteile mit 230 V/50 Hz - keine zusätzliche und spezifische Überstromschutzvorrichtung erforderlich
  • Überdrucksicherheitsventile innen und am Auslass
  • Sicherheitsmembran-Technologie mit optionaler Inertgasspülung und Detektion von Membranrissen
Bestellinformation
DimensionsLxWxH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 10 mbar (mit Gasballast), 2 mbar (ohne Gasballast)
Enthält 2 m-Kabel ohne Stecker, Handbuch
Motordrehzahl 1500 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX II 2G IIB T4 X (Umgebung mit Inertgasspülung), ATEX II 2G IIC T3 X (Pumpenkammer), ATEX II 3G IIB T4 X (Umgebung ohne Inertgasspülung), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (Motor), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 560 x 430 x 410 mm
Material Fluorkunststoff (Gehäuse)
Modell MV 10C EX
Geräuschpegel 53 dB (A)
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 8,1 m3/h
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 410 mm
Gesamtlänge (metrisch) 560 mm
Gesamtbreite (metrisch) 430 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP54
Anzahl Pumpenköpfe 8
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Anwendungen Rotationsverdampfung
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 4
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V