Learn More
Invitrogen™ MVK Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB115)
Beschreibung
MVK Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
Mevalonate kinase (MVK) is an early enzyme in isoprenoid and sterol synthesis. Mevalonate kinase catalyzes the ATP-dependent phosphorylation of mevalonic acid to form mevalonate 5-phosphate. Deficiency in MVK activity contributes to mevalonic aciduria and hyperimmunoglobulinemia D/periodic fever syndrome (HIDS).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MVK |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB115 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | Mvk |
| Gen-Zugriffsnummer | P17256, Q03426 |
| Gen-Alias | 2310010A05Rik; AI256848; AI414037; KIME; LH receptor mRNA-binding protein; LHR mRNA binding protein; Lrbp; Mevalonate kinase; mevalonate kinase 1; MK; Mvk; MVLK; POROK3 |
| Gensymbole | Mvk |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?