missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MVP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB465)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200110681
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275441 100 μL 100 Mikroliter
30275457 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275441

Marke: Invitrogen™ MA557452

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

MVP Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

This gene encodes the major vault protein which is a lung resistance-related protein. Vaults are multi-subunit structures that may be involved in nucleo-cytoplasmic transport. This protein mediates drug resistance, perhaps via a transport process. It is widely distributed in normal tissues, and overexpressed in multidrug-resistant cancer cells. The protein overexpression is a potentially useful marker of clinical drug resistance. This gene produces two transcripts by using two alternative exon 2 sequences; however, the open reading frames are the same in both transcripts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MVP
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB465
Konzentration 0.35 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen MVP
Gen-Zugriffsnummer Q14764, Q62667, Q9EQK5
Gen-Alias 2310009M24Rik; LRP; Lung resistance-related protein; major vault protein; MVP; MVP1; Testicular Secretory Protein Li 30; VAULT1; vRNP
Gensymbole MVP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human MVP (aa 1-55).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64681, 78388, 9961
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.