Learn More
IKA™ MX.PP Probenmischer
Artikelnummer. 17573636 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen (PP)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
17573636 Polypropylen (PP) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17573636 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020103092
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MX.PP – Satz mit 3 Probenmischern aus Polypropylen, jeweils mit einem anderen Mischungstyp.
  • Satz mit 3 Probenmischern aus Polypropylen, jeweils mit einem anderen Mischungstyp.
  • Dieses Paket umfasst:
    • T-förmiger Mischchip* 1
    • Y-förmiger Mischchip* 1
    • Mischchip mit unterbrochenem Durchfluss* 1.
    • Alle drei Mischchips bestehen aus Polypropylen (PP).
  • Lieferumfang
    • T-förmiger Mischchip, PP
    • Y-förmiger Mischchip, PP
    • Unterbrechungsfluss-Mischchip, PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen (PP)
Enthält T-förmiger Mischchip, PP; Y-förmiger Mischchip, PP; Unterbrechungsfluss-Mischchip, PP