Learn More
Novus Biologicals™ MxA/Mx1 Antibody (MX1/7529), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30043033 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30043033 20 μg 20 Mikrogramm
30043805 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30043033
Marke: Novus Biologicals™ NBP32682220ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MxA/Mx1 Monoclonal antibody specifically detects MxA/Mx1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MxA/Mx1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon MX1/7529
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias human interferon-regulated resistance GTP-binding protein MXA10IFI-78Khomolog of murine (interferon-inducibleprotein p78), myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78(mouse)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa400-592) of human MxA/Mx1 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4599
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2 κ