missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ MxA/Mx1 Antibody (MX1/7530) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
MxA/Mx1 Monoclonal antibody specifically detects MxA/Mx1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MxA/Mx1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | MX1/7530 |
| Konjugat | Janelia Fluor 646 |
| Zusammensetzung | 50 mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | human interferon-regulated resistance GTP-binding protein MXA10IFI-78Khomolog of murine (interferon-inducibleprotein p78), myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78(mouse) |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa400-592) of human MxA/Mx1 protein (exact sequence is proprietary) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?