missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MxA/Mx1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18638818 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18638818 25 μL 25 Mikroliter
18098243 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18638818

Marke: Novus Biologicals NBP25617525ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MxA/Mx1 Polyclonal specifically detects MxA/Mx1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MxA/Mx1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias human interferon-regulated resistance GTP-binding protein MXA10IFI-78Khomolog of murine (interferon-inducibleprotein p78), myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78(mouse)
Gensymbole MX1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MEEIFQHLMAYHQEASKRISSHIPLIIQFFMLQTYGQQLQKAMLQLLQDKDTYSWLLKERSDTSDKRKFLK
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4599
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.