Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myclobutanil
Artikelnummer. 17211186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17211186 250 mg 250 Milligramm
17201186 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17211186 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467142500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 88671-89-0 | C15H17ClN4 | 288.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88671-89-0
Summenformel C15H17ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 288.78
InChI-Schlüssel HZJKXKUJVSEEFU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]hexannitril
SMILES CCCCC(CN1C=NC=N1)(C#N)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myclobutanil
Schmelzpunkt 63.0°C to 68.0°C
Menge 250 mg
Formelmasse 288.78