Learn More
MP BIOMEDICALS Myco-Visible Mykoplasmen-Schnelltestkit
Artikelnummer. 30928581 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
24 Tests
5 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30928581 5 Tests
30928578 24 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30928581 Lieferant MP BIOMEDICALS Lieferanten-Nr. 09305090S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00 €
    107.10 € / 1 Sets
    Sparen 13.90 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneller und einfacher Mykoplasmennachweis für die routinemäßige Zellkulturüberwachung; breite Artenabdeckung und einfacher, gerätefreier Arbeitsablauf.
  • Nachweis von Mykoplasmenkontaminationen mit einer Sensitivität bis hinunter zu 10 KBE/ml oder 10 fg genomischer DNA
  • Wirksam gegen ein breites Spektrum von Mykoplasmenarten, darunter häufige Arten wie Mycoplasma orale und Mycoplasma hyorhinis sowie weniger häufige Arten.
  • Behandelt weit verbreitete Kontaminationsprobleme, die zu erheblichen Industrieverlusten führen können.
  • Resistent gegen Antibiotika, die die Zellwandbildung hemmen, wie zum Beispiel Penicillin
  • Das Fehlen einer Zellwand ermöglicht den Durchtritt durch 0,2 μm-Filter
  • Die Prävalenz in Zellkulturen liegt Berichten zufolge zwischen 25 % und 80 %.
  • Zu den wichtigsten Kontaminationsquellen zählen menschliche, porcine und bovine Wirte.
  • Nachweis mehrerer Spezies, darunter Acholeplasma laidlawii, Mycoplasma arginine, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma hominis, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma orale, Mycoplasma salivarium und Mycoplasma pneumoniae
  • Hochempfindlicher, spezifischer und schneller Test zum Nachweis konservierter Mollicutes-Genomregionen
  • Keine Kreuzreaktivität mit bakterieller, Pilz- oder Säugetier-DNA
  • Einfach durchzuführen, ohne dass spezielle technische Kenntnisse oder Laborausrüstung erforderlich sind.
  • Positive Ergebnisse wurden auf einem immunochromatographischen Testgerät innerhalb von weniger als 5 Minuten nach der Beladung sichtbar gemacht.
  • Anwendungshinweise heben die Verwendung zur einfachen, empfindlichen und schnellen Erkennung von Mykoplasmen in Zellkulturen hervor.
  • Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten gehören der Nachweis von Mykoplasmen und die Zellkulturforschung.
  • Nur für Forschungszwecke (RUO).
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp Mykoplasmennachweis
Sterilität Unsteril
Menge 5 Tests