Learn More
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma-Nachweiskit
Artikelnummer. 11630271
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
50 Tests
Packungsgröße:
1 Set
25 Tests
50 Tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11630271 50 Tests 50 Tests
11650261 25 Tests 25 Tests
10255393 100 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11630271 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. LT07418
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nachweis von Mykoplasma in der Kultur.Mycoalert™ Mycoplasma-Nachweiskit ist ein selektiver biochemischer Test, der die Aktivität von Mycoplasma-Enzymen ausnutzt, die in allen sechs der wichtigsten Mycoplasma-Kontaminanten von Zellkulturen und in der überwiegenden Mehrheit der 180 Mycoplasma-Arten vorkommen, aber nicht in eukaryotischen Zellen vorhanden sind.
Praktisch und schnell
  • Fügen Sie einfach zwei Reagenzien zum Kulturüberstand hinzu
  • Führen Sie zwei Lumineszenzmessungen durch
  • Ergebnisse in <20 min
  • Einfache Interpretation der Ergebnisse
Universal
  • Erkennt alle gängigen Mollicute-Kontaminationen (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma und Spiroplasma; außer Ureaplasma)
  • Vernachlässigbare Interferenzen mit Medienkomponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Mycoalert Reagenz 2 x 2,5 ml, Mycoalert Assaypuffer: 1 x 10 ml, Mycoalert Substrat: 2 x 2,5 ml
2 bis 8 °C
Zelltyp Säugetierzellen
Produkttyp Mykoplasmennachweis
Menge 50 Tests
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MycoAlert Mycoplasma Detection Kit 50 Tests
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt, Dilithium carbamoyl phosphate hydrate, EDTA Dis