Learn More
Mycophenolat-Mofetil, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15599583 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15599583 25 g 25 Gramm
15579583 1 g 1 Gramm
15589583 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15599583 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459370250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00 €
    261.65 € / 25 Gramm
    Sparen 63.35 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128794-94-5 | C23H31NO7 | 433.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128794-94-5
Summenformel C23H31NO7
Molekulargewicht (g/mol) 433.5
InChI-Schlüssel RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
Synonym mycophenolate mofetil, cellcept, munoloc, myfenax, mycophenolic acid morpholinoethyl ester, tm-mmf, mycophenylate mofetil, mycophenolatemofetil, cellcept tn, unii-9242ecw6r0
PubChem CID 5281078
ChEBI CHEBI:8764
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylethyl-(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mycophenolate mofetil
Schmelzpunkt 95.0°C to 96.0°C
Glührückstand 0.1% max
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 433.5
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mycophenolate mofetil
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter einer genehmigten De zuführen.