Learn More
R&D Systems™ Mycophenolic acid
Artikelnummer. 18712604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18712604 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18712604 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1505/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.72 €
    139.65 € / 100 Milligramm
    Sparen 14.07 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inosine monophosphatase dehydrogenase inhibitor
Immunosuppressive agent with antiviral and antitumor effects in vitro and in vivo. Potently inhibits inosine monophosphate dehydrogenase, thus inhibiting de novo GTP synthesis leading to decreased RNA and DNA synthesis. Reversibly inhibits proliferation of T and B lymphocytes and antibody formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mycophenolic acid
CAS 24280-93-1
Menge 100 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C17H20O6
Formelmasse 320.34
Reinheit >98%
Molekulargewicht 320.341