Learn More
Mycophenolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042263
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15414399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61905.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24280-93-1 | C17H20O6 | 320.341 g/mol
It is used as a small molecule IMPDH inhibitor. mycophenolic Acid is used as an immunosuppressive agent with antiviral and antitumor effects. It potently inhibits inosine monophosphate dehydrogenase, thus inhibiting de novo GTP synthesis leading to decreased RNA and DNA synthesis. It also reversibly inhibits proliferation of T and B lymphocytes and antibody formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als IMPDH-Inhibitor mit kleinen Molekülen verwendet. Mycophenolsäure wird als immunsuppressives Mittel mit antiviralen und antitumoralen Effekten verwendet. Hemmt die Inosin-Monophosphat-Dehydrogenase und hemmt so die De-oNvo-GTP-Synthese, was zu einer verringerten RNA- und DNA-Synthese führt. Hemmt auch reversibel die Proliferation von T- und B-Lymphozyten und die Antikörperbildung.
Löslichkeit
Löslich in Methanol bei 50 mg/ml
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 – 8 °C. Von starkem Oxidationsmittel fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24280-93-1
Summenformel C17H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 320.341
MDL-Nummer MFCD00036814
InChI-Schlüssel HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Synonym mycophenolic acid, mycophenolate, melbex, myfortic, mycophenolsaeure, acido micofenolico, micofenolico acido, acide mycophenolique, acidum mycophenolicum, 6-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl-4-methyl-4-hexenoic acid
PubChem CID 446541
ChEBI CHEBI:168396
IUPAC-Name (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-ensäure
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mycophenolic acid
Schmelzpunkt 139°C to 141°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 1295848
Merck Index 14,6327
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol at 50mg/ml
Formelmasse 320.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver