Learn More
Mycophenolsäure-Carboxybutoxyäther, TRC
Artikelnummer. 30136313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136313 100 mg 100 Milligramm
30010739 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136313 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM831555100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931407-27-1
Summenformel C22H28O8
Molekulargewicht (g/mol) 420.45
Synonym (4E)-6-[4-(4-Carboxybutoxy)-1,3-dihydro-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid, MPAC;
IUPAC-Name (E)-6-(4-(4-Carboxybutoxy)-6-Methoxy-7-Methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-Methylhex-4-Enosäure
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)OCCCCC(=O)O)C/C=C(\C)/CCC(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mycophenolic Acid Carboxybutoxy Ether
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H28O8/c1-13(8-10-18(25)26)7-9-15-20(28-3)14(2)16-12-30-22(27)19(16)21(15)29-11-5-4-6-17(23)24/h7H,4-6,8-12H2,1-3H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-7+
Formelmasse 420.18
Reinheit (%) >95%