Learn More
Thermo Scientific™ Mycoplasma Broth Base (Dehydrated)
Beschreibung
Isolate and cultivate mycoplasmas from clinical specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mycoplasma Broth Base (Dehydrated) when supplemented with Supplement- G Selective Supplement SR0059. Mycoplasma Broth Base complements Mycoplasma Agar Base CM0401.
Mykoplasma ist eine mollikute Bakteriengattung, der eine Zellwand um ihre Zellmembranen fehlt. Diese Eigenschaft macht sie natürlich resistent gegenüber vielen gängigen Antibiotika wie Penicillin oder anderen Beta-Lactam-Antibiotika, die auf Zellwandsynthese abzielen. Sie können parasitisch oder saprotrophisch sein. Sie sind hauptsächlich Parasiten auf der Oberfläche von menschlichen und tierischen Epithelzellen.
Die Mykoplasma-Bouillon-Basis ist als basales Medium formuliert, das mit beliebigen zufriedenstellenden zusätzlichen Faktoren angereichert wird, die für das Wachstum von Mykoplasmen verwendet werden.
Die meisten Stämme von Mykoplasmen werden durch das Wachstum in einem biphasischen Medium begünstigt, in dem eine Schicht Mycoplasma-Bouillon-Basis eine Basalschicht der Mycoplasma-Agar-Basis CM0401 abdeckt.
Die meisten Mykoplasmen benötigen für ein gutes Wachstum Medien, die mit Serum angereichert sind. Auch antibakterielle Wirkstoffe sind notwendig, um ein Überwachsen der langsam wachsenden Mykoplasmen durch kontaminierende Organismen zu verhindern.
Mycoplasma Supplement-G SR0059 ist ein allgemeines Ergänzungsmittel, das beim Hinzufügen zur Mycoplasma-Bouillon-Basis die notwendigen Wachstumsfaktoren liefert und ein Überwachsen von langsam wachsenden kontaminierenden Organismen verhindert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Bolton-Bouillonbasis |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 19.6 l Medium |