missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Mycoplasma Broth Base (Dehydrated)

Artikelnummer. p-200112475
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10433423

Marke: Thermo Scientific™ CM0403B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Isolate and cultivate mycoplasmas from clinical specimens with this medium.

Isolate and cultivate mycoplasmas from clinical specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mycoplasma Broth Base (Dehydrated) when supplemented with Supplement- G Selective Supplement SR0059. Mycoplasma Broth Base complements Mycoplasma Agar Base CM0401.

Mykoplasma ist eine mollikute Bakteriengattung, der eine Zellwand um ihre Zellmembranen fehlt. Diese Eigenschaft macht sie natürlich resistent gegenüber vielen gängigen Antibiotika wie Penicillin oder anderen Beta-Lactam-Antibiotika, die auf Zellwandsynthese abzielen. Sie können parasitisch oder saprotrophisch sein. Sie sind hauptsächlich Parasiten auf der Oberfläche von menschlichen und tierischen Epithelzellen.

Die Mykoplasma-Bouillon-Basis ist als basales Medium formuliert, das mit beliebigen zufriedenstellenden zusätzlichen Faktoren angereichert wird, die für das Wachstum von Mykoplasmen verwendet werden.

Die meisten Stämme von Mykoplasmen werden durch das Wachstum in einem biphasischen Medium begünstigt, in dem eine Schicht Mycoplasma-Bouillon-Basis eine Basalschicht der Mycoplasma-Agar-Basis CM0401 abdeckt.

Die meisten Mykoplasmen benötigen für ein gutes Wachstum Medien, die mit Serum angereichert sind. Auch antibakterielle Wirkstoffe sind notwendig, um ein Überwachsen der langsam wachsenden Mykoplasmen durch kontaminierende Organismen zu verhindern.

Mycoplasma Supplement-G SR0059 ist ein allgemeines Ergänzungsmittel, das beim Hinzufügen zur Mycoplasma-Bouillon-Basis die notwendigen Wachstumsfaktoren liefert und ein Überwachsen von langsam wachsenden kontaminierenden Organismen verhindert.   

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Bolton-Bouillonbasis
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 19.6 l Medium
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt