missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Mycoplasma pneumoniae Native Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zusammensetzung | PBS |
| Menge | 1 ml |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gen-Alias | bacterial pneumonia, M. pneumoniae |
| Forschungskategorie | Virology Bacteria and Parasites |
| Protein | Mycoplasma pneumoniae |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur