missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mycoplasma pneumoniae Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11558341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11558341 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11558341 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA17232

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-7232 detects Mycoplasma pneumoniae. PA1-7232 has been successfully used in immunofluorescence procedures. The PA1-7232 immunogen is purified Mycoplasma pneumoniae.

Although they are the simplest and smallest self-replicating bacteria, Mycoplasma infections tend to be persistent, difficult to detect, diagnose, and cure. Mycoplasmas are surface parasites of human respiratory and urogenital tracts. Mycoplasma pneumoniae is often the causative agent of community-acquired pneumonia. The organism's affinity for respiratory epithelial cells and its ability to secrete hydrogen peroxide are a potent combination, leading to oxidative tissue damage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Mycoplasma pneumoniae
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Gen-Alias Bacterial pneumonia; M. pneumoniae; mycoplasmen
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Purified Mycoplasma pneumoniae.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Bacteria
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.