Learn More
Thermo Scientific™ Chemiluminescence Exposure Screen for myECL™ Imager
Artikelnummer. 13315081 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions (LxW):
24,5 cm x 19,5 cm x 3,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Packungsgröße
13315081 24,5 cm x 19,5 cm x 3,2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13315081 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 62242
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Thermo Scientific myECL Imager
Thermo Scientific™ myECL Imager Zubehör und Ersatzteile sind für die Verwendung mit dem Thermo Scientific myECL Imager vorgesehen.
Ersatzteile für den myECL Imager und Zubehör zur Funktionserweiterung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Transilluminator Screen
Beschreibung Chemolumineszenz-Expositionsbildschirm
Zur Verwendung mit (Geräte) myECL Imager
Dimensions (LxW) 24,5 cm x 19,5 cm x 3,2 mm
Produktlinie myECL