missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloperoxidase/MPO Antibody (CL14991) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30298002 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30298002 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30298002

Marke: Novus Biologicals NBP326846AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myeloperoxidase/MPO
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL14991
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P05164, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4353
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.