missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloperoxidase/MPO Antibody (CL15002) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30294706 Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10 Milliliter
Código de producto. Menge unitSize
30294706 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30294706

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals NBP326847JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Myeloperoxidase/MPO
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL15002
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P05164, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4353
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.