Learn More
Myeloperoxidase/MPO Antibody (MPO/8631R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
279.00 € - 496.00 €
Spezifikation
Antigen Myeloperoxidase/MPO
Klon MPO/8631R
Konzentration 0.2 mg/mL
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18649563
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-23859-20ug
20 μg
279.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18684094
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-23859-100ug
100 μg
496.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Myeloperoxidase/MPO
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
10 mM PBS with 0.05% BSA
4353
IgG κ
Protein A or G purified
MPO/8631R
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Recombinant fragment of human Myeloperoxidase/MPO protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.