missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloperoxidase/MPO Antibody (MPO/8997R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18555567 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18555567 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18555567

Marke: Novus Biologicals NBP324100AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myeloperoxidase/MPO
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon MPO/8997R
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human Myeloperoxidase/MPO protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4353
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.