missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloperoxidase/MPO Antibody (rMPO/8694), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18612194 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18612194 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18612194

Marke: Novus Biologicals NBP320773PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myeloperoxidase/MPO
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rMPO/8694
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa150-250) of human Myeloperoxidase/MPO protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4353
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.