Learn More
MYH7 Antibody (MYH7/13050R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
289.00 € - 518.00 €
Spezifikation
Antigen MYH7
Klon MYH7/13050R
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30289429
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44614-20ug
20 μg
289.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30288540
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44614-100ug
100 μg
518.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MYH7 Monoclonal antibody specifically detects MYH7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
MYH7
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
cardiac muscle beta isoform, CMD1SMGC138376, CMH1, DKFZp451F047, MGC138378, MPD1, MYHCB, MyHC-beta, myhc-slow, myopathy, distal 1, myosin heavy chain (AA 1-96), myosin, heavy chain 7, cardiac muscle, beta, myosin, heavy polypeptide 7, cardiac muscle, beta, myosin-7, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.7A, SPMD, SPMM
Recombinant fragment (around aa1150-1350) of human MYH7 protein (Uniprot: P12883). Exact sequence is proprietary.
Primary
Store at 4⪚C.
MYH7/13050R
Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
10 mM PBS with 0.05% BSA
4625
IgG κ
Protein A or G purified