Learn More
MYH9 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen MYH9
Klon 3E1
Konzentration 800 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30236959
Unterlagen ansehen
Proteintech
81204-1-RR-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
439.00 €
399.00 € / 100 Mikroliter
Sparen 40.00 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30234662
Unterlagen ansehen
Proteintech
81204-1-RR-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 20.00 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The MYH9 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human MYH9. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MYH9 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
MYH9
800 μg/mL
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
4627
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
3E1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
DFNA17; EPSTS; FTNS; MGC104539; MHA; NMHC-II-A; NMMHCA
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody