Learn More
MYL7 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen MYL7
Klon 2C5
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30234132
Unterlagen ansehen
Proteintech
81570-1-RR-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
439.00 €
399.00 € / 100 Mikroliter
Sparen 40.00 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30233534
Unterlagen ansehen
Proteintech
81570-1-RR-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 20.00 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The MYL7 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human MYL7. This antibody recognizes mouse, rat, human antigen. The MYL7 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
MYL7
1000 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
58498
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2C5
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Liquid
Mouse, Rat, Human
MYL2A; MYLC2A
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody